Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MMP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MMP-3 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034939.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 17392 |
Name | MMP-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16077081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087081
|
enQuireBio™
QP8900-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_034939.1 | |
MMP-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17392 | |
Research Use Only | |
MMP3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PGSPKWRKSH ITYRIVNYTP DLPRQSVDSA IEKALKVWEE VTPLTFSRIS EGEADIMISF AVGEHGDFVP FDGPGTVLAH AYAPGPGING DAHFDDDERW TEDVTGTNLF LVAAHELGHS LGLYHSAKAE ALMYPVYKSS TDLSRFHLSQ DDVDGIQSLY GTPTASPDVL VVPTKSNSLE PETSPMCSST LFFDAVSTLR GEVLFFKDRH FWRKSLRTPE PEFYLISSFW PSLPSNMDAA YEVTNRDTVF IFKGNQFWAI RGHEELAGYP KSIHTLGLPA TVKKIDAAIS NKEKRKTYFF VEDKYWRFDE KKQSMEPGFP RKIAEDFPGV DSRVDAVFEA FGFLYFFSGS SQLEFDPNAK KVTHILKSNS WFNC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |