Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MSLN / Mesothelin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MSLN / Mesothelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061345.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 56047 |
Name | MSLN / Mesothelin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16082960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062960
|
enQuireBio™
QP6389-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_061345.1 | |
MSLN / Mesothelin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56047 | |
Research Use Only | |
Msln | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DAEQKACPPG KEPYKVDEDL IFYQNWELEA CVDGTMLARQ MDLVNEIPFT YEQLSIFKHK LDKTYPQGYP ESLIQQLGHF FRYVSPEDIH QWNVTSPDTV KTLLKVSKGQ KMNAQAIALV ACYLRGGGQL DEDMVKALGD IPLSYLCDFS PQDLHSVPSS VMWLVGPQDL DKCSQRHLGL LYQKACSAFQ NVSGLEYFEK IKTFLGGASV KDLRALSQHN VSMDIATFKR LQVDSLVGLS VAEVQKLLGP NIVDLKTEED KSPVRDWLFR QHQKDLDRLG LGLQGGIPNG YLVLDFNVRE AFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |