Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NPM1 / Nucleophosmin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NPM1 / Nucleophosmin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7731-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040491
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_032748.1
NPM1 / Nucleophosmin Protein
Research Use Only
Npm1
Recombinant Protein
E. coli
MEDSMDMDMS PLRPQNYLFG CELKADKDYH FKVDNDENEH QLSLRTVSLG AGAKDELHIV EAEAMNYEGS PIKVTLATLK MSVQPTVSLG GFEITPPVVL RLKCGSGPVH ISGQHLVAVE EDAESEDEDE EDVKLLGMSG KRSAPGGGNK VPQKKVKLDE DDEDDDEDDE DDEDDDDDDF DEEETEEKVP VKKSVRDTPA KNAQKSNQNG KDLKPSTPRS KGQESFKKQE KTPKTPKGPS SVEDIKAKMQ ASIEKGGSLP KVEAKFINYV KNCFRMTDQE AIQDLWQWRK SL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18148
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol