Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclear respiratory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclear respiratory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001157698.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 18181 |
Name | Nuclear respiratory factor 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16003300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-100UG |
100 μg |
920.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16013300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16033300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16023300
|
enQuireBio™
QP6435-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001157698.1 | |
Nuclear respiratory factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18181 | |
Research Use Only | |
Nrf1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEEHGVTQTE HMATIEAHAV AQQVQQVHVA TYTEHSMLSA DEDSPSSPED TSYDDSDILN STAADEVTAH LAAAGPVGMA AAAAVATGKK RKRPHVFESN PSIRKRQQTR LLRKLRATLD EYTTRVGQQA IVLCISPSKP NPVFKVFGAA PLENVVRKYK SMILEDLESA LAEHAPAPQE VNSELPPLTI DGIPVSVDKM TQAQLRAFIP EMLKYSTGRG KPGWGKESCK PIWWPEDIPW ANVRSDVRTE EQKQRVSWTQ ALRTIVKNCY KQHGREDLLY AFEDQQTQTQ ATTTHSIAHL VPSQTVVQTF SNPDGTVSLI QVGTGATVAT LADASELPTT VTVAQVNYSA VADGEVEQNW ATLQGGEMTI QTTQASEATM S-QAVASLAE AAVAASQEMQ QGATVTMALN SEAAAHAVAT LAEATLQGGG QIVLSGETAA AVGALTGVQD ANGLVQIPVS MYQTVVTSLA QGNGPVQVAM APVTTRISDS AVTMDGQAVE VVTLEQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |