Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclear respiratory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclear respiratory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6435-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043300
Menge Preis
1 2197.25 € / 500 Mikrogramm
3 2067.17 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001157698.1
Nuclear respiratory factor 1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
18181
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Nrf1
Recombinant Protein
Yeast
MEEHGVTQTE HMATIEAHAV AQQVQQVHVA TYTEHSMLSA DEDSPSSPED TSYDDSDILN STAADEVTAH LAAAGPVGMA AAAAVATGKK RKRPHVFESN PSIRKRQQTR LLRKLRATLD EYTTRVGQQA IVLCISPSKP NPVFKVFGAA PLENVVRKYK SMILEDLESA LAEHAPAPQE VNSELPPLTI DGIPVSVDKM TQAQLRAFIP EMLKYSTGRG KPGWGKESCK PIWWPEDIPW ANVRSDVRTE EQKQRVSWTQ ALRTIVKNCY KQHGREDLLY AFEDQQTQTQ ATTTHSIAHL VPSQTVVQTF SNPDGTVSLI QVGTGATVAT LADASELPTT VTVAQVNYSA VADGEVEQNW ATLQGGEMTI QTTQASEATM S-QAVASLAE AAVAASQEMQ QGATVTMALN SEAAAHAVAT LAEATLQGGG QIVLSGETAA AVGALTGVQD ANGLVQIPVS MYQTVVTSLA QGNGPVQVAM APVTTRISDS AVTMDGQAVE VVTLEQ