Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PIN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10819-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925268
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23988
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 1,200 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris-HCl pH 8.0 using chymotrypsin.
Mouse
His
PIN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
PIN1 Protein
Research Use Only
Pin1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEEKL PPGWEKRMSR SSGRVYYFNH ITNASQWERP SGGSTVGGSS KNGQGEPAKV RCSHLLVKHS QSRRPSSWRQ EKITRSKEEA LELINGYIQK IKSGEEDFES LASQFSDCSS AKARGDLGPF SRGQMQKPFE DASFALRTGE MSGPVFTDSG IHIILRTE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.