Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PIN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 23988
Name PIN1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Pin1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935268
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10819-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915268
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10819-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925268
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10819-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23988
Research Use Only
Pin1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEEKL PPGWEKRMSR SSGRVYYFNH ITNASQWERP SGGSTVGGSS KNGQGEPAKV RCSHLLVKHS QSRRPSSWRQ EKITRSKEEA LELINGYIQK IKSGEEDFES LASQFSDCSS AKARGDLGPF SRGQMQKPFE DASFALRTGE MSGPVFTDSG IHIILRTE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PIN1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 1,200 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris-HCl pH 8.0 using chymotrypsin.
Mouse
His
PIN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.