Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein disulfide-isomerase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein disulfide-isomerase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6479-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043600
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001074539.1
Protein disulfide-isomerase A2 Protein
Research Use Only
Pdia2
Recombinant Protein
E. coli
QGEEPGGPSE VLPEEPTGEE VPKEDGILVL NHRTLSLALQ EHSALMVEFY APWCGHCKEL APEYSKAAAL LAAESAVVTL AKVDGPAEPE LTKEFEVVGY PTLKFFQNGN RTNPEEYAGP KTAEGIAEWL RRRVGPSATH LEDEEGVQAL MAKWDMVVIG FFQDLQGKDM ATFLALAKDA LDMTFGFTDQ PQLFEKFGLT KDTVVLFKKF DEGRADFPVD KETGLDLGDL SRFLVIHSMH LVTEFNSQTS PKIFAAKILN HLLLFVNQTL AQHRELLTDF REAAPPFRGQ VLFVMVDVAA DNSHVLNYFG LKAEEAPTLR LINVETTKKY APTGVIAITA ASVAAFCQAV LHGEIKHYLL SQEIPPDWDQ GPVKTLVSKN FEQVAFDETK NVFVKFYAPW CSHCKEMAPA WEALAEKYKD REDIVIAELD ATANELEAFS VLGYPTLKFF PAGPDRKVID YKSTRDLETF SKFLDSGGHL PKEEPKEPAA SAPEAQANST LGPKEEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
69191
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol