missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Rae-1 epsilon Fc Chimera Protein
Beschreibung
The Recombinant Mouse Rae-1 epsilon Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Rae-1 epsilon Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 379043 |
| Molekulargewicht | 49.3 kDa (monomer) |
| Name | Rae-1 epsilon Fc Chimera |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Rae-1 epsilon protein, (N-terminus) Mouse Rae-1 epsilon (Leu29-Ser229) Accession &Num;Q9CZQ6 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?