missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse RAET1E Protein

A cDNA sequence encoding the RAET1E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13253-2ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902989

  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

RAET1E Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LDDAHSLRCN LTIKDPTSAD LPWCDVKCSV DEITILHLNN INKTMTSGDP GKMANATGKC LTQPLNDLCQ ELRDKVSNTK VDTHKTNGYP HLQVTMIYPQ SQGQTPSATW EFNISDSYFF TFYTENMSWR SANDESGVIM NKWKDDGDLV QQLKYFIPQC RQKIDEFLKQ SKEKPRSTSR SPSITQLTST SPLPPPSHSL EHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
RAET1E protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote