Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5402-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916049
Menge Preis
1 246.51 € / 10 Mikrogramm
6 231.72 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_035743.2
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5
21943
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TNFSF11
Recombinant Protein
E. coli
MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID