Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Resistin / ADSF / RETN Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5437-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926129
  • 4515.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001191888.1
Resistin / ADSF / RETN Protein
Research Use Only
RETN
Recombinant Protein
E. coli
MSSMPLCPID EAIDKKIKQD FNSLFPNAIK NIGLNCWTVS SRGKLASCPE GTAVLSCSCG SACGSWDIRE EKVCHCQCAR IDWTAARCCK LQVAS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
57264
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse Resistin / ADSF / RETN induces IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 400-600 ng/ml).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA