Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Retnlb Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5475-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926209
  • 263.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_076370.3
Retnlb Protein
Research Use Only
Retnlb
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
57263
25 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MQCSFESLVD QRIKEALSRQ EPKTISCTSV TSSGRLASCP AGMVVTGCAC GYGCGSWDIR NGNTCHCQCS VMDWASARCC RMA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.