Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A10 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13387-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923409
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
20194
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPSQMEH AMETMMLTFH RFAGDKDHLT KEDLRVLMER EFPGFLENQK DPLAVDKIMK DLDQCRDGKV GFQSFLSLVA GLTIACNDYF VVNMKQKGKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
S100A10 Protein
Research Use Only
S100a10
Mouse
His
S100A10 protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.