missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A10 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 20194 |
---|---|
Name | S100A10 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | S100a10 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923409
|
enQuireBio™
QP13387-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913409
|
enQuireBio™
QP13387-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903409
|
enQuireBio™
QP13387-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
20194 | |
Research Use Only | |
S100a10 | |
Mouse | |
His | |
S100A10 protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
S100A10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPSQMEH AMETMMLTFH RFAGDKDHLT KEDLRVLMER EFPGFLENQK DPLAVDKIMK DLDQCRDGKV GFQSFLSLVA GLTIACNDYF VVNMKQKGKK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |