Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00 € - 745.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 20200 |
---|---|
Name | S100A6 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | S100a6 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15913439
|
enQuireBio™
QP13397-2UG |
2 μg |
276.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923439
|
enQuireBio™
QP13397-5UG |
5 μg |
414.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903439
|
enQuireBio™
QP13397-10UG |
10 μg |
745.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
20200 | |
Research Use Only | |
S100a6 | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives. |
S100A6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |