Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A8 / CAGA Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_038678.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 20201 |
Name | S100A8 / CAGA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16024740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16034740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16064740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074740
|
enQuireBio™
QP6641-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_038678.1 | |
S100A8 / CAGA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20201 | |
Research Use Only | |
S100A8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PSELEKALSN LIDVYHNYSN IQGNHHALYK NDFKKMVTTE CPQFVQNINI ENLFRELDIN SDNAINFEEF LAMVIKVGVA SHKDSHKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |