missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease 29 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
630.00 € - 1790.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_444490.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 114662 |
Name | Serine protease 29 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-20UG |
20 μg |
630.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-50UG |
50 μg |
1250.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-100UG |
100 μg |
1790.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_444490.2 | |
Serine protease 29 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114662 | |
Research Use Only | |
Prss29 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
GTPAPGPEDV LMGIVGGHSA PQGKWPWQVS LRIYRYYWAF WVHNCGGSII HPQWVLTAAH CIRERDADPS VFRIRVGEAY LYGGKELLSV SRVIIHPDFV HAGLGSDVAL LQLAVSVQSF PNVKPVKLPS ESLEVTKKDV CWVTGWGAVS THRSLPPPYR LQQVQVKIID NSLCEEMYHN ATRHRNRGQK LILKDMLCAG NQGQDSCYGD SGGPLVCNVT GSWTLVGVVS WGYGCALRDF PGVYARVQSF LPWITQQMQR FS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |