Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease 29 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10142-ma-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912898
  • 630.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_444490.2
Serine protease 29 Protein
Research Use Only
Prss29
Recombinant Protein
Mammal
GTPAPGPEDV LMGIVGGHSA PQGKWPWQVS LRIYRYYWAF WVHNCGGSII HPQWVLTAAH CIRERDADPS VFRIRVGEAY LYGGKELLSV SRVIIHPDFV HAGLGSDVAL LQLAVSVQSF PNVKPVKLPS ESLEVTKKDV CWVTGWGAVS THRSLPPPYR LQQVQVKIID NSLCEEMYHN ATRHRNRGQK LILKDMLCAG NQGQDSCYGD SGGPLVCNVT GSWTLVGVVS WGYGCALRDF PGVYARVQSF LPWITQQMQR FS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114662
20 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol