Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpin H1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpin H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6677-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045020
Menge Preis
1 639.01 € / 100 Mikrogramm
5 601.25 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001104513.1
Serpin H1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
12406
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Serpinh1
Recombinant Protein
E. coli
AEVKKPLEAA APGTAEKLSS KATTLAERST GLAFSLYQAM AKDQAVENIL LSPLVVASSL GLVSLGGKAT TASQAKAVLS AEKLRDEEVH TGLGELLRSL SNSTARNVTW KLGSRLYGPS SVSFADDFVR SSKQHYNCEH SKINFRDKRS ALQSINEWAS QTTDGKLPEV TKDVERTDGA LLVNAMFFKP HWDEKFHHKM VDNRGFMVTR SYTVGVTMMH RTGLYNYYDD EKEKLQMVEM PLAHKLSSLI ILMPHHVEPL ERLEKLLTKE QLKAWMGKMQ KKAVAISLPK GVVEVTHDLQ KHLAGLGLTE AIDKNKADLS RMSGKKDLYL ASVFHATAFE WDTEGNPFDQ DIYGREELRS PKLFYADHPF IFLVRDNQSG SLLFIGRLVR PKGDKMRDEL