Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA6 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13459-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923639
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SERPINA6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
VTDEDSSSHR DLAPTNVDFA FNLYKRLVAL NSDKNTLISP VSISMALAML SLSTRGSTQY LENLGFNMSK MSEAEIHQGF QYLNSLLQQS DTGLEMNMGN VMFLLQNLKL KDSFLADTKH YYESEALTIP SKDWTKAGEQ INNHVKNKTQ GKIEHVVSDL DSSATLILIN YIFLKGIWKL PFSPENTREE DFYVNETSTV KVPMMVQSGN ISYFRDSAIP CQMVQMNYVG NGTTFIILPD QGQMDTVVAA LNRDTIDRWG KLMIPRQMNL YIPKFSMSDT YDLQDVLADV GIKDLFTNQS DFADTTKDTP LTLTVLHKAM LQLDEGNVLP AATNGPPVHL PSESFTLKYN RPFIFLAFDK YTWSSLMMSQ VMNPA HHHHH HHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SERPINA6 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline pH 8.0.