missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA6 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | SERPINA6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923639
|
enQuireBio™
QP13459-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903639
|
enQuireBio™
QP13459-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913639
|
enQuireBio™
QP13459-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SERPINA6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINA6 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline pH 8.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
VTDEDSSSHR DLAPTNVDFA FNLYKRLVAL NSDKNTLISP VSISMALAML SLSTRGSTQY LENLGFNMSK MSEAEIHQGF QYLNSLLQQS DTGLEMNMGN VMFLLQNLKL KDSFLADTKH YYESEALTIP SKDWTKAGEQ INNHVKNKTQ GKIEHVVSDL DSSATLILIN YIFLKGIWKL PFSPENTREE DFYVNETSTV KVPMMVQSGN ISYFRDSAIP CQMVQMNYVG NGTTFIILPD QGQMDTVVAA LNRDTIDRWG KLMIPRQMNL YIPKFSMSDT YDLQDVLADV GIKDLFTNQS DFADTTKDTP LTLTVLHKAM LQLDEGNVLP AATNGPPVHL PSESFTLKYN RPFIFLAFDK YTWSSLMMSQ VMNPA HHHHH HHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |