Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SNCA Protein
A cDNA sequence encoding the SNCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13535-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923889
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNCA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDVFMKGLSK AKEGVVAAAE KTKQGVAEAA GKTKEGVLYV GSKTKEGVVH GVTTVAEKTK EQVTNVGGAV VTGVTAVAQK TVEGAGNIAA ATGFVKKDQM GKGEEGYPQE GILEDMPVDP GSEAYEMPSE EGYQDYEPEA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
The SNCA protein contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) and 10% glycerol.