Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD2 Protein
A cDNA sequence encoding the SOD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13558-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913969
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SOD2 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SOD2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKHSLPDL PYDYGALEPH INAQIMQLHH SKHHAAYVNN LNATEEKYHE ALAKGDVTTQ VALQPALKFN GGGHINHTIF WTNLSPKGGG EPKGELLEAI KRDFGSFEKF KEKLTAVSVG VQGSGWGWLG FNKEQGRLQI AACSNQDPLQ GTTGLIPLLG IDVWEHAYYL QYKNVRPDYL KAIWNVINWE NVTERYTACK K