Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TARC Protein
A cDNA sequence encoding the TARC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | TARC Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50 as determined by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CCR4 is typically 2-10 ng/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915438
|
enQuireBio™
QP10874-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905438
|
enQuireBio™
QP10874-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995428
|
enQuireBio™
QP10874-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TARC Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ARATNVGREC CLDYFKGAIP IRKLVSWYKT SVECSRDAIV FLTVQGKLIC ADPKDKHVKK AIRLVKNPRP | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CCR4 is typically 2-10 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4. |