Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse tBID Protein
A cDNA sequence encoding the tBID was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Name | tBID Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924439
|
enQuireBio™
QP13704-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914439
|
enQuireBio™
QP13704-1MG |
1 mg |
7270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904439
|
enQuireBio™
QP13704-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
tBID Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse Truncated BID protein solution contains 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 250mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSEVSNGSG LGAEHITDLL VFGFLQSSGC TRQELEVLGR ELPVQAYWEA DLEDELQTDG SQASRSFNQG RIEPDSESQE EIIHNIARHL AQIGDEMDHN IQPTLVRQLA AQFMNGSLSE EDKRNCLAKA LDEVKTAFPR DMENDKAMLI MTMLLAKKVA SHAPSLLRDV FHTTVNFINQ NLFSYVRNLV RNEMD | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |