Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse tBID Protein
A cDNA sequence encoding the tBID was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13704-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914439
  • 7270.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
tBID Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDSEVSNGSG LGAEHITDLL VFGFLQSSGC TRQELEVLGR ELPVQAYWEA DLEDELQTDG SQASRSFNQG RIEPDSESQE EIIHNIARHL AQIGDEMDHN IQPTLVRQLA AQFMNGSLSE EDKRNCLAKA LDEVKTAFPR DMENDKAMLI MTMLLAKKVA SHAPSLLRDV FHTTVNFINQ NLFSYVRNLV RNEMD
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
The Mouse Truncated BID protein solution contains 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 250mM NaCl.