Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9985-iv-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16039141
Menge Preis
1 1417.61 € / 100 Mikrogramm
3 1333.69 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_033374.2
TECTB Protein
100 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
21684
Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Tectb
Recombinant Protein
Invitro-E. coli
KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA