Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGFB1 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13732-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924529
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TGFB1 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
TGFB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSALDTNYC FSSTEKNCCV RQLYIDFRKD LGWKWIHEPK GYHANFCLGP CPYIWSLDTQ YSKVLALYNQ HNPGASASPC CVPQALEPLP IVYYVGRKPK VEQLSNMIVR SCKCS