Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TREM2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TREM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP4435-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915599
Menge Preis
1 1319.06 € / 200 Mikrogramm
3 1239.51 € / 200 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001259007.1
TREM2 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
83433
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Trem2
Recombinant Protein
Mammal
LNTTVLQGMA GQSLRVSCTY DALKHWGRRK AWCRQLGEEG PCQRVVSTHG VWLLAFLKKR NGSTVIADDT LAGTVTITLK NLQAGDAGLY QCQSLRGREA EVLQKVLVEV LEDPLDDQDA GDLWVPEESS SFEGAQVEHS TSRNQETSFP PTS