Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Troponin I, cardiac muscle Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Troponin I, cardiac muscle, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7213-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077740
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_033432.1
Troponin I, cardiac muscle Protein
Research Use Only
Tnni3
Recombinant Protein
E. coli
ADESSDAAGE PQPAPAPVRR RSSANYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLMLQIAKQE MEREAEERRG EKGRVLRTRC QPLELDGLGF EELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDVEAKVTK NITEIADLTQ KIYDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG TRAKESLDLR AHLKQVKKED IEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFEG
Greater than 82.9% as determined by SDS-PAGE.
21954
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol