missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001177759.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16453 |
Name | Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16040201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16060201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16050201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16070201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16090201
|
enQuireBio™
QP7690-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001177759.1 | |
Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16453 | |
Research Use Only | |
Jak3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LKYISLLGKG NFGSVELCRY DPLGDNTGPL VAVKQLQHSG PDQQRDFQRE IQILKALHSD FIVKYRGVSY GPGRQSLRLV MEYLPSGCLR DFLQRHRARL HTDRLLLFAW QICKGMEYLG ARRCVHRDLA ARNILVESEA HVKIADFGLA KLLPLGKDYY VVREPGQSPI FWYAPESLSD NIFSRQSDVW SFGVVLYELF TYCDKSCSPS AEFLRMMGPE REGPPLCRLL ELLAEGRRLP PPPTCPTEVQ ELMQLCWAPS PHDRPAFGTL SPQLDALWRG RPG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |