missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-120 Protein

Recombinant Protein

Marke:  enQuireBio™ QP5215-10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15915709

  • 263.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001273987.1
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKCDKPR R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
VEGF-120 Protein
Research Use Only
VEGFA
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote