Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF (121 a. a. ) Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF (121 a. a. ) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13933-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915169
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
VEGF (121 a. a. ) Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKCDKRPR R
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.