Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7720.00 €
Spezifikation
Name | VEGF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50 range, determined by the dose-dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) (measured by 3H-thymidine uptake) is 1-2 ng/ml, corresponding to a specific activity of 1x106 Units/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-1MG |
1 mg |
7720.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
VEGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MNFLLSWVHW TLALLLYLHH AKWSQAAPTT EGEQKSHEVI KFMDVYQRSY CRPIETLVDI FQEYPDEIEY IFKPSCVPLM RCAGCCNDEA LECVPTSESN ITMQIMRIKP HQSQHIGEMS FLQHSRCECR PKKDRTKPEK KSVRGKGKGQ KRKRKKSRFK SWSVHCEPCS ERRKHLFVQD PQTCKCSCKN TDSRCKARQL ELNERTCRCD KPRR | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 range, determined by the dose-dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) (measured by 3H-thymidine uptake) is 1-2 ng/ml, corresponding to a specific activity of 1x106 Units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |