Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Visfatin Protein
A cDNA sequence encoding the Visfatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13937-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915179
  • 5151.92 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
59027
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Nampt
Mouse
His
The protein solution contains 1x PBS pH 7.4.
Visfatin Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNAAAEAEFN ILLATDSYKV THYKQYPPNT SKVYSYFECREKKTENSKVR KVKYEETVFY GLQYILNKYL KGKVVTKEKI QEAKEVYREH FQDDVFNERGWNYILEKYDG HLPIEVKAVP EGSVIPRGNV LFTVENTDPE CYWLTNWIET ILVQSWYPITVATNSREQKK ILAKYLLETS GNLDGLEYKL HDFGYRGVSS QETAGIGASA HLVNFKGTDT VAGIALIKKY YGTKDPVPGY SVPAAEHSTI TAWGKDHEKD AFEHIVTQFS SVPVSVVSDS YDIYNACEKI WGEDLRHLIV SRSTEAPLII RPDSGNPLDT VLKVLDILGK KFPVTENSKG YKLLPPYLRV IQGDGVDINT LQEIVEGMKQ KKWSIENVSF GSGGALLQKL TRDLLNCSFK CSYVVTNGLG VNVFKDPVAD PNKRSKKGRL SLHRTPAGNF VTLEEGKGDL EEYGHDLLHTVFKNGKVTKS YSFDEVRKNA QLNIEQDVAP H