missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VPS29 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | VPS29 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945199
|
enQuireBio™
QP13944-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925199
|
enQuireBio™
QP13944-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935199
|
enQuireBio™
QP13944-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
VPS29 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The VPS29 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMLVLV LGDLHIPHRC NSLPAKFKKL LVPGKIQHIL CTGNLCTKES YDYLKTLAGD VHIVRGDFDE NLNYPEQKVV TVGQFKIGLI HGHQVIPWGD MASLALLQRQ FDVDILISGH THKFEAFEHE NKFYINPGSA TGAYNALETN IIPSFVLMDI QASTVVTYVY QLIGDDVKVE RIEYKKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |