Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VPS29 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13944-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925199
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
VPS29 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMLVLV LGDLHIPHRC NSLPAKFKKL LVPGKIQHIL CTGNLCTKES YDYLKTLAGD VHIVRGDFDE NLNYPEQKVV TVGQFKIGLI HGHQVIPWGD MASLALLQRQ FDVDILISGH THKFEAFEHE NKFYINPGSA TGAYNALETN IIPSFVLMDI QASTVVTYVY QLIGDDVKVE RIEYKKS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The VPS29 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol.