Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse WIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the WIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | WIF1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925249
|
enQuireBio™
QP13960-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905249
|
enQuireBio™
QP13960-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915249
|
enQuireBio™
QP13960-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
WIF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
WIF1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM MES (pH5.5), 1mM DTT, 1mM PMSF and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GQPPEESLYL WIDAHQARVL IGFEEDILIV SEGKMAPFTH DFRKAQQRMP AIPVNIHSMN FTWQAAGQAE YFYEFLSLRS LDKGIMADPT VNVPLLGTVP HKASVVQVGF PCLGKQDGVA AFEVNVIVMN SEGNTILRTP QNAIFFKTCQ QAECPGGCRN GGFCNERRVC ECPDGFYGPHCEKALCIPRC MNGGLCVTPG FCICPPGFYG VNCDKANCST TCFNGGTCFY PGKCICPPGL EGEQCELSKC PQPCRNGGKC IGKSKCKCPK GYQGDLCSKP VCEPGCGAHG TCHEPNKCQC REGWHGRHCN KRYGASLMHA PRPAGAGLER HTPSLKKAED RRDPPESNYI WVEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |