Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Angiostatin K1-4 Protein
A cDNA sequence encoding the Angiostatin K1-4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10521-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914128
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Angiostatin K1-4 Protein
Research Use Only
Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Non-species Specific
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution in containing 20mM Hepes buffer pH 8.2 and 20mM NaCl.