Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Aprotinin Protein
A cDNA sequence encoding the Aprotinin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11058-250mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916018
Menge Preis
1 389.23 € / 250 Milligramm
6 365.73 € / 250 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Aprotinin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
MKMSRLCLSV ALLVLLGTLA ASTPGCDTSN QAKAQRPDFC LEPPYTGPCK ARIIRYFYNA KAGLCQTFVY GGCRAKRNNF KSAEDCMRTC GGAIGPWENL
250 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.