Learn More
enQuireBio™ Recombinant other AsnRS Protein
A cDNA sequence encoding the AsnRS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11088-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916108
Menge Preis
1 194.62 € / 50 Mikrogramm
10 182.86 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AsnRS Protein
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
AsnRS 0.2microm filtered solution containing 20mM HEPES, pH 7.4, 100mM NaCl, 5mM MgCl2, 5mM b-Mercaptoethanol and 10 % Glycerol.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVYICPETG DDGNDGSELK PLRTLYQAMI ITKSSKGDFL IRTKKDGKQV WEAASKTALK KSWKRYEQEM LKNEKVAAKM LEKDATEVGV KAALEEAKKV QIELDTSLSY ITGVKIRDLV KHRNERVCIK GWIHRMRRQG KSLMFFILRD GTGFLQVLLM DKLCQTYDAL TVNTECTVEI YGAIKEVPEG KEAPNGHELI ADFWKIIGNA PSGGIDNVLN EEASVDKMLD NRHLVIRGEN AAALLRLRAA ATRAMREHFY NAGYVEVAPP TLVQTQVEGG STLFNLDYFG EQSFLTQSSQ LYLETCIPTL GDVFLHCSVL QGGKISHSST LAEYAHVEAE CPFITLDDLM EKIEELVCDT VDRLLADEEA KKLLEHINPK FQPPERPFLR MEYKDAIKWL QEHNVENEFG NTFTYGEDIA EAAERFMTDT INKPILLNRF PSEIKAFYMQ RDAKDNTLTE SVDLLMPGVG EIVGGSMRIW KFDELSKAFK NVEIDPKPYY WYLDQRLYGT CPHGGYGLGL ERFICWLTNT NHIRDVCLYP RFVGRCVP