Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Atosiban Protein
A cDNA sequence encoding the Atosiban was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | Atosiban Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916148
|
enQuireBio™
QP11102-10MG |
10 mg |
137.00 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936148
|
enQuireBio™
QP11102-50MG |
50 mg |
238.00 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926148
|
enQuireBio™
QP11102-1GRAM |
1 g |
3420.00 €
1 Gramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Atosiban Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by analysis by RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Atosiban peptide was lyophilized with no additives. |