Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Atosiban Protein
A cDNA sequence encoding the Atosiban was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11102-10mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916148
  • 137.00 € / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Atosiban Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Atosiban peptide was lyophilized with no additives.
10 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 99.0% as determined by analysis by RP-HPLC.