Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
A cDNA sequence encoding the Batroxobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11130-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926248
  • 212.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Batroxobin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVLIRVIANL LILQVSYAQK SSELVIGGDE CDINEHPFLA FMYYSPRYFC GMTLINQEWV LTAAHCNRRF MRIHLGKHAG SVANYDEVVR YPKEKFICPN KKKNVITDKD IMLIRLDRPV KNSEHIAPLS LPSNPPSVGS VCRIMGWGAI TTSEDTYPDV PHCANINLFN NTVCREAYNG LPAKTLCAGV LQGGIDTCGG DSGGPLICNG QFQGILSWGS DPCAEPRKPA FYTKVFDYLP WIQSIIAGNK TATCP
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.