Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Batroxobin Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Other |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | Untagged |
| Sequenz | MVLIRVIANL LILQVSYAQK SSELVIGGDE CDINEHPFLA FMYYSPRYFC GMTLINQEWV LTAAHCNRRF MRIHLGKHAG SVANYDEVVR YPKEKFICPN KKKNVITDKD IMLIRLDRPV KNSEHIAPLS LPSNPPSVGS VCRIMGWGAI TTSEDTYPDV PHCANINLFN NTVCREAYNG LPAKTLCAGV LQGGIDTCGG DSGGPLICNG QFQGILSWGS DPCAEPRKPA FYTKVFDYLP WIQSIIAGNK TATCP |
| Puffer | The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?