Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia Afzelii p100 Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia Afzelii p100 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11180-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936398
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borrelia Afzelii p100 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Borrelia Afzelii p100 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.