Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia Miyamotoi GlpQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15946418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11187-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15936418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11187-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15926418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11187-1MG
1 mg
5450.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia Miyamotoi GlpQ is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.