Learn More
enQuireBio™ Recombinant other C. Albicans Hsp70 Protein
A cDNA sequence encoding the C. Albicans Hsp70 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11217-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926518
  • 5719.55 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C. Albicans Hsp70 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
C. Albicans Hsp70 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.