Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Car b 1.0109 Protein
A cDNA sequence encoding the Car b 1.0109 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11274-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926688
Menge Preis
1 1292.03 € / 100 Mikrogramm
3 1213.35 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Car b 1.0109 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Car b 1.0109 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGVFNYEAET PSVIPAARLF KSYVLDGDKL IPKVAPQAIS SVENVGGNGG PGTIKNITFA EGSPFKFVKE RVDEVDNANF KYNYTVIEGD VLGDKLEKVS HELKIVAAPG GGSILKISSK FHAKGDHEVN AEEMKGAKEM AEKLLRAVES YLLAHTAEYN